Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil GOLD AQ™, 3 μm
Code produit. 11588380 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11588380
Marque: Thermo Scientific™ 25303254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 12% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une efficacité exceptionnelle
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 6 mm
Débit 1,2 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire aQ C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Polaire
Phase Phase inverse