Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ AX
Code produit. p-4523073 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10231385
Marque: Thermo Scientific™ 26105104630
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX.
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La phase d’échange d’anions faibles, créée par un ligand d’amine polymérique lié à une silice ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases, sépare plusieurs analytes chargés. La phase liée offre des options chromatographiques supplémentaires, notamment la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC), idéale pour la séparation des sucres et d’autres espèces hautement polaires.
L’Hypersil GOLD AX assure la séparation des protéines de petite taille, des peptides, des espèces anioniques et des molécules polaires.
  • Phase échangeuse d’ions faibles pour espèces multichargées
  • Adaptée à la rétention HILIC et à la séparation des molécules hautement polaires
  • Efficacité supérieure aux colonnes à échange d’ions basées sur des polymères
  • Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
  • Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 1 mL/min
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Phase stationnaire Amine polymérique
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 6 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase HILIC et échange d’ions
Type Colonne analytique