Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C4
Code produit. 10691396 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10691396
Marque: Thermo Scientific™ 25502102130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Pour des analytes très hydrophobes, obtenez des séparations plus rapides avec d’excellentes formes de pic grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Dotées d’une hydrophobicité inférieure aux colonnes C18 ou C8, les colonnes Hypersil GOLD C4 offrent une excellente sensibilité et une grande efficacité.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18 ou C8
  • Rétention et séparation efficaces d’analytes très hydrophobes grâce à cette colonne à courte longueur de chaîne alkyle et à faible hydrophobicité
  • Idéale pour l’analyse des polypeptides et des protéines hydrophobes
Performances supérieures
  • Formes de pics très symétriques
  • Les colonnes d’une granulométrie de 1,9 µm améliorent la vitesse et l’efficacité
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,55 ml/min
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 18130 psi (1250 bars)
Granulométrie 1,9 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L26
Phase stationnaire C4
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 5 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse