Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Code produit. 10565885 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10565885
Marque: Thermo Scientific™ 25802102130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez ces colonnes HPLC pour les séparations en phase normale et inverse.
Sélectivité alternative avec hydrophobicité plus faible. Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano pour les séparations en phase normale et phase inverse.
  • Excellente forme de pic
  • Sensibilité exceptionnelle
  • Rétention moindre pour des analyses plus rapides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 18130 psi (1250 bars)
Granulométrie 1,9 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase normale et inverse
Type Colonne analytique