Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HILIC Hypersil™ GOLD, 3 μm
Code produit. 11537951 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11537951
Marque: Thermo Scientific™ 26503101030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6 % ; Taille de pores : 175 Å ; Phase de colonne : HILIC
Retenez les analytes hautement polaires et hydrophiles, qui sont difficiles à analyser avec les colonnes C18 classiques, grâce aux colonnes HPLC HILIC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Ces colonnes offrent des séparations directes sans recours à la dérivation d’échantillons ou aux réactifs d’appariement d’ions. Grâce à une forme de pic et à une sélectivité optimales, ces colonnes offrent une sensibilité accrue pour la détection MS. Avec des tailles de particules de 3 μm, les colonnes Hypersil GOLD PEI HILIC (chromatographie liquide à interaction hydrophile) sont idéales pour les applications dans le domaine de la recherche pharmaceutique, les analyses alimentaires et environnementales.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométrie de 3 μm pour vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 1 mm
À utiliser avec HILIC, ESI-MS
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 320 m²/g
Température 60°C
Phase stationnaire Polyéthylènéimine
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 6 %
Type de colonne HILIC
“End-capped” Oui
Phase HILIC