Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
4,6 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonnes à base de silice, ultra-pures, avec “end-capping”
- Résolution, efficacité et sensibilité optimales
- Précision et qualité de vos données analytiques
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Afficher plus |