Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC sélectives Hypersil GOLD™ C18
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des formes de pic et une résolution exceptionnelles pour vos applications HPLC et LC-MS grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Ces colonnes à “end-capping”, ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Grâce à leurs excellentes résolution, efficacité et sensibilité, les colonnes Hypersil GOLD vous donnent confiance dans la précision et la qualité de vos données analytiques.
- Dérivatisation et “end-capping” exclusifs
- Sélectivité C18 (USP L1)
- Performances robustes à un pH élevé
- Excellente stabilité de la colonne à un pH faible
- Colonnes Javeliv HTS pour un screening à haut débit
- Colonnes semi-préparatives avec des particules de 12 µm disponibles
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus |