Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Code produit. 10231915 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
Code produit. 10231915
Marque: Thermo Scientific™ 25405159070
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Sélectivité unique
  • Augmentation de la rétention et de la sélectivité des isomères de position des composés halogénés
  • Excellente analyse sélective des composés non halogénés, notamment des composés polaires contenant des groupes hydroxyle, carboxyle, nitro ou d’autres groupes polaires.
  • Séparation efficace des mélanges difficiles contenant des composés halogénés et polaires étroitement liés
L’introduction d’un groupe fluoré dans la phase stationnaire provoque des changements significatifs dans l’interaction soluté-phase stationnaire et augmente la sélectivité et la rétention.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics fins pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Idéales pour le criblage à haut débit
  • Granulométrie de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L43
Phase stationnaire PFP (pentafluorophénylpropyl)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse