Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Code produit. 10465753 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
Code produit. 10465753
Marque: Thermo Scientific™ 25402051030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Caractéristiques de la phase solide Hypersil GOLD PFP
  • Les colonnes Hypersil GOLD PFP (perfluorophényl) offrent une sélectivité alternative : les atomes de fluor greffés sur le cycle phényl augmentent les interactions pi-pi avec les molécules aromatiques
  • Sélectivité alternative à C18
  • Meilleure rétention des espèces halogénées
  • Sélectivité pour les composés polaires non halogénés
  • Excellentes forme de pic et sensibilité
D’autres dimensions de colonne sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations. Des raccords unions de réduction interne en acier inoxydable sont disponibles afin de raccorder des colonnes préparatives d’un D.I. de 30 à 50 mm à un tube de 1/16in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 1 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 18130 psi (1250 bars)
Granulométrie 1,9 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L43
Phase stationnaire PFP (pentafluorophénylpropyl)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt