Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18
Code produit. 15682747 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15682747
Marque: Thermo Scientific™ 25002152130V
Il en reste null
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bénéficiez d’une forme de pic exceptionnelle et d’une haute résolution pour des applications UHPLC rapides à haute pression et à haut débit utilisant des gradients génériques sur les systèmes UHPLC et LC/MS Vanquish.
Obtenez encore plus de puissance de séparation, de vitesse et de débit en utilisant les colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18. Ces colonnes en phase inverse ont été développées en conjonction avec le système UHPLC Vanquish pour tirer parti des capacités de pression étendues et de la robustesse du système. Le résultat est un nouveau niveau de séparation, de vitesse et de débit qui permet de relever les défis analytiques de l’analyse de matrices complexes par chromatographie en phase liquide (LC) et LC-MS.
Des séparations puissantes
Afin de satisfaire aux exigences des différentes applications UHPLC, la gamme étendue de colonnes Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH et Hypersil GOLD VANQUISH offre un plus large éventail d’options de sélectivité et de formats. Elles offrent :
  • De meilleures séparations : leur efficacité élevée permet la séparation de mélanges très complexes
  • Plus de résultats : une haute efficacité à des débits élevés
  • Des interactions simplifiées : une solution de flux de travaux transparente pour des séparations simples et faciles
  • Des capacités plus larges : vaste gamme de sélectivités et de formats de colonnes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 21756 psi (1500 bars)
Granulométrie 1,9 μm
pH 1 à 11
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire Sélectivité C18
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Technique Bio-LC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt