Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ MOS-2 (C8), granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Phase fiable, présentant une rétention moindre
- Durée de vie élevée des colonnes, mêmes dans des conditions basiques
- Fabriquées selon les directives de qualité ISO 9001-2000
- Abordables
Compliance
Fabriquées selon les directives de qualité ISO 9001-2000
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 120 Å |
| Type d’USP | L7 |
| Phase stationnaire | C8 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 6,50% |
| Type de colonne | Phase inverse |
| Phase | Phase inverse |