Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ MOS C8
Code produit. p-4523150 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
125 mm
150mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10322545
Marque: Thermo Scientific™ 30205054630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser comme phase C8 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Pour une analyse fiable et abordable d’analytes plus hydrophobes tels que les petits peptides et protéines, les produits pharmaceutiques, les stéroïdes et les échantillons environnementaux, utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Les phases stationnaires Hypersil sont reconnues comme la référence du secteur en matière de méthodes HPLC ; ce sont des outils analytiques qui ont largement fait preuve de leur efficacité. Les phases classiques Hypersil sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. La qualité est assurée par une fabrication conforme aux directives des normes ISO 9001-2000.
Pour les séparations nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8.
  • Phase fiable, présentant une rétention moindre
  • Longue durée de vie de la colonne, même en conditions basiques
  • Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
  • Solution abordable
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 6,50 %
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse