Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS C18
À utiliser comme phase C18 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Marque:  Thermo Scientific™ 30103-252130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10649565
  • 850.11€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
Choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 comme phase C18 à usage général pouvant être utilisée dans une vaste gamme d’applications.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, nous recommandons d’utiliser les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
Une excellente phase C18 pour un grand nombre d’applications.
  • Haute efficacité
  • Reproductibilité éprouvée
  • Exceptionnellement fiables
Spécification
Spécification
Colonne analytique
250 mm
3 μm
120 Å
60°C
C18
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Phase inverse
Phase inverse
2,1 mm
5 800 psi (400 bars)
2 à 8
170 m²/g
L1
Hypersil classique
10 %