Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS C18
Code produit. 11597451 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
Colonne préparative
Colonne préparative, standard
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11597451
Marque: Thermo Scientific™ 30110154030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser comme phase C18 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 comme phase C18 à usage général pouvant être utilisée dans une vaste gamme d’applications.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, nous recommandons d’utiliser les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Efficacité élevée et reproductibilité éprouvée
  • Exceptionnellement fiables
  • Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne, y compris des colonnes préparatives, sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 10 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse