Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl
Code produit. 10233603 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10233603
Marque: Thermo Scientific™ 30905014001
Il en reste null
Ajouter au panier
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
À utiliser comme colonne à usage général avec sélectivité aromatique.
Séparez efficacement les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl.
Les phases stationnaires classiques Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl comme alternative.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention. S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
  • Disponibles en boîtes de 4
Caractéristiques de la phase solide Phényl
  • Pour la séparation de certains composés aromatiques et modérément polaires
  • Caractéristiques de rétention similaires à celles des colonnes Hypersil MOS
  • Sélectivité alternative à la C8
Requiert :
Supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct ou indépendants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényl
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 5 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” No
Phase Phase inverse
Vis mere Vis mindre
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.