Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP BDS C18
Code produit. 16328856 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Format de colonne unitSize
16328856 50 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16338856 50 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16348856 100 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16358856 100 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16368856 150 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378856 150 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16388856 250 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16398856 250 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308866 50 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16318866 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328866 50 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16338866 50 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16348866 50 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16358866 100 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16368866 100 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378866 100 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16388866 100 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16398866 100 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16308876 150 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16318876 150 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328876 150 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16338876 150 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16348876 150 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16358876 150 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16368876 150 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16378876 150 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16388876 150 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16398876 250 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308886 250 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16318886 250 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328886 250 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16338886 250 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16348886 250 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16358886 250 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16368886 250 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378886 250 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16388886 8 mm 10 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
16398886 20 mm 10 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
16308896 30 mm 10 mm 10 μm Garde 1/16 po 1 pièce
16318896 30 mm 10 mm 10 μm Garde 1/8 po 1 pièce
16328896 20 mm 20 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
16338896 30 mm 20 mm 10 μm Garde 1/16 po 1 pièce
16348896 30 mm 20 mm 10 μm Garde 1/8 po 1 pièce
16358896 50 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16368896 50 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378896 50 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16388896 100 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16398896 100 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308906 100 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16318906 150 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328906 150 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16338906 150 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16348906 150 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16358906 150 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16368906 150 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378906 150 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16388906 250 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16398906 250 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308916 250 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16318916 250 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328916 250 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16338916 250 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16348916 250 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Code produit. 16328856 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 40003052130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évoluez avec les colonnes LC préparatives Hypersil PREP C18 BDS pour les applications courantes et la rétention C18 avec désactivation de bases pour une activité silanol réduite.
Faites évoluer en toute facilité votre méthode analytique avec des colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18. Nos colonnes de préparation sont disponibles dans différentes dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Ces colonnes end-capped à base de silice offrent une rétention C18 avec désactivation des bases pour une activité silanol réduite ; elles constituent un excellent choix pour les applications courantes qui nécessitent une évolution de l’échelle LC analytique à préparative.
Excellent choix pour les applications courantes
  • Sélectivité C18 (USP L1).
  • Silice désactivée vis-à-vis des bases.
  • Stabilité de pH 2 à 8.
  • Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 2 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 145 Å
Surface spécifique 185 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse