Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP BDS C18
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP BDS C18
Code produit. 16398906 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16398906 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328856 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16338856 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16348856 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16358856 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16368856 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16378856 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16388856 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16398856 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16308866 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16318866 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328866 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16338866 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16348866 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16358866 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16368866 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16378866 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16388866 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16398866 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16308876 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16318876 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328876 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16338876 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16348876 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16358876 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16368876 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16378876 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16388876 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16398876 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16308886 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16318886 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328886 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16338886 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16348886 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16358886 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16368886 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16378886 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16388886 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16398886 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16308896 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/16 po | 1 pièce |
| 16318896 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/8 po | 1 pièce |
| 16328896 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Pré-colonne | 1 pièce |
| 16338896 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/16 po | 1 pièce |
| 16348896 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/8 po | 1 pièce |
| 16358896 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16368896 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16378896 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16388896 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16398896 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16308906 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16318906 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328906 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16338906 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16348906 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16358906 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16368906 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16378906 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16388906 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16308916 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16318916 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16328916 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
| 16338916 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 16348916 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life | 1 pièce |
Description
Évoluez avec les colonnes LC préparatives Hypersil PREP C18 BDS pour les applications courantes et la rétention C18 avec désactivation de bases pour une activité silanol réduite.
Faites évoluer en toute facilité votre méthode analytique avec des colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18. Nos colonnes de préparation sont disponibles dans différentes dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Ces colonnes end-capped à base de silice offrent une rétention C18 avec désactivation des bases pour une activité silanol réduite ; elles constituent un excellent choix pour les applications courantes qui nécessitent une évolution de l’échelle LC analytique à préparative.
Excellent choix pour les applications courantes
- Sélectivité C18 (USP L1).
- Silice désactivée vis-à-vis des bases.
- Stabilité de pH 2 à 8.
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 4300 psi (295 bars) |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 145 Å |
| Surface spécifique | 185 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 11 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |