Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ SAS C1
Code produit. 10523425 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
“End-capped”:
No
Oui
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10523425
Marque: Thermo Scientific™ 30505154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour la sélectivité des composés modérément polaires et multifonctionnels.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 pour séparer les composés modérément polaires et multifonctionnels.
Les phases stationnaires classiques Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
  • Matériau de phase inverse à courte chaîne alkyle
  • Sélectivité pour les composés polaires et multifonctionnels
  • Elles peuvent être utilisées pour les séparations par paire d’ions
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L13
Phase stationnaire C1
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse