Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ SAS C1
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 pour séparer les composés modérément polaires et multifonctionnels.
Les phases stationnaires classiques Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
- Matériau de phase inverse à courte chaîne alkyle
- Sélectivité pour les composés polaires et multifonctionnels
- Elles peuvent être utilisées pour les séparations par paire d’ions
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L13 |
| Afficher plus |