Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de silice Hypersil™
Code produit. 10350865 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10350865
Marque: Thermo Scientific™ 30005013001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Les phases stationnaires Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • Particules sphériques présentant une distribution granulométrique étroite
  • Longue durée de vie de la colonne
  • Haute performance et efficacité de la colonne
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale
Type Cartouche de garde, 4/boîte