Learn More
Corning™ Récipients de culture cellulaire non traités HYPERStack™ - Nouvelle conception
Shop All Corning Products
Description
Plateforme High Yield PERformance (HYPER) de Corning - Système fermé pour la croissance des cellules à haut rendement
Le récipient de culture cellulaire Corning HYPERStack associe le meilleur de deux produits Corning : les récipients de culture tissulaire Corning CellSTACK™ et Corning HYPERFlask™. L’utilisation de la technologie de film perméable au gaz fournie dans l’encombrement spatial du récipient CellSTACK permet à la plateforme HYPERStack de compter parmi les récipients de culture cellulaire les plus efficaces et évolutifs pour la culture cellulaire adhérente disponible à l’heure actuelle.
Caractéristiques et avantages
- Plus de cellules – fournissent jusqu’à 5X la surface de croissance d’un récipient de culture cellulaire traditionnel d’un encombrement comparable
- Système fermé – sans manipulation de liquide ouverte
- Produit évolutif – offres de taille multiple garantissant l’évolutivité verticale et horizontale
- Conception ergonomique – manipulation plus facile avec les équipements et des accessoires de manipulation
- Volume de milieu fixe – récipient de remplissage de 0,2 ml/cm2 pour une manipulation optimale
Guide de traitement de surface
Le traitement de surface Corning CellBIND™ est conçu pour améliorer l’adhérence cellulaire et augmenter les rendements cellulaires, améliorer l’adhérence de cellules faiblement adhérentes et maintenir la croissance dans des conditions sans sérum ou à teneur réduite en sérum. Une option non traitée peut également prendre en charge l’adhérence cellulaire conventionnelle et permettre une récolte plus rapide et plus douce pour le traitement et les dosages en aval.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 1310 mL |
| Matériau | Verre |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 1 Pièce |
| Type de produit | 4 connecteurs AseptiQuik™ S, 4 pinces pour tubes |
| Forme | Rectangulaires |
| Stérilité | Stérile |
| Surface de culture | 6000 cm2 |
| Traitement de surface | Traité pour la culture cellulaire |