Learn More
uvex Hypervision CA Planet Clear AF
Code produit 31751179 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lens Material Conditionnement
31751179 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751179 Fournisseur uvex Code fournisseur 9321695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.12€
    18.31€ / 1 pièces
    Économisez 0.81€
    4% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Lunettes uvex d’hypervision Clair 9321695
  • L’hypervision uvex présente un design confortable et ergonomique avec un cadre translucide qui offre un champ de vision presque sans restriction pour une meilleure conscience du lieu de travail.
  • Une structure souple et flexible garantit un grand confort à l’utilisateur, même lors de longues périodes d’utilisation.
  • Les renforts latéraux intégrés laissent suffisamment d’espace pour des lunettes de prescription personnelles, permettant de porter l’hypervision uvex confortablement en tant que sur-specs fiables.
  • Un bandeau réglable combiné à une ventilation indirecte complète le design, offrant un ajustement sécurisé, une meilleure circulation de l’air et une protection oculaire fiable pour les applications professionnelles quotidiennes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Lunettes anti-buée
Matériau Plastique
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV380
Frame Type Classique
Autoclavable Non autoclavable