Description
- L’hypervision uvex présente un design confortable et ergonomique avec un cadre translucide qui offre un champ de vision presque sans restriction pour une meilleure conscience du lieu de travail.
- Une structure souple et flexible garantit un grand confort à l’utilisateur, même lors de longues périodes d’utilisation.
- Les renforts latéraux intégrés laissent suffisamment d’espace pour des lunettes de prescription personnelles, permettant de porter l’hypervision uvex confortablement en tant que sur-specs fiables.
- Un bandeau réglable combiné à une ventilation indirecte complète le design, offrant un ajustement sécurisé, une meilleure circulation de l’air et une protection oculaire fiable pour les applications professionnelles quotidiennes.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée |
| Teinte de la lentille | Aucun |
| Type de produit | Lunette-masque |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Protection UV | UV380 |
| Frame Type | Étalon |
| Autoclavable | Non autoclavable |