Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Couleur:
Bleu
Gris
Ivoire
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Violet
Type de pointe d’aiguille:
11° régulier
Courte, 17°
Triple biseau 11°
Longueur (métrique):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
38 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
- Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
- Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
- À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
- Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
- Marquage CE et sans latex
- Fournis en boîtes de 100 aiguilles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE |
| Matériau | Huile de silicone diméthyl, Résine époxy, Polypropylène, Acier inoxydable |
| Couleur | Ivoire |
| Calibre d’aiguille | 19 G |
| Diamètre (métrique) externe | 1,1 mm |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Type de produit | Aiguille hypodermique stérile à usage unique |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 100/boîte |
| Afficher plus |