Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Codice prodotto. 15341537
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Couleur:
Bleu
Gris
Ivoire
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Violet
Type de pointe d’aiguille:
11° régulier
Courte, 17°
Triple biseau 11°
Longueur (métrique):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
38 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15341537
missing translation for 'mfr': Terumo™ 8AN1938R1
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumo™ Agani™ sont dotées d’une conception à double biseau unique et sans latex pour un maximum de confort.
  • En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
  • Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
  • Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
  • À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
  • Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
  • Marquage CE et sans latex
  • Fournis en boîtes de 100 aiguilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Conformité Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE
Matériau Dimethyl Silicone Oil, Epoxy Resin, Polypropylene, Stainless Steel
Couleur Ivoire
Calibre d’aiguille 19 G
Diamètre (métrique) externe 1.1 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 38 mm
Type de produit Aiguille hypodermique stérile à usage unique
Jetable Oui
Quantité 100/boîte
Type de pointe d’aiguille 11° régulier
À utiliser avec (équipement) Seringues stériles
Stérilité Stérile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato