Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Agani™
Code produit. p-8015251
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Couleur:
Bleu
Gris
Ivoire
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Violet
Type de pointe d’aiguille:
11° régulier
Courte, 17°
Triple biseau 11°
Longueur (métrique):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
38 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15351557
Marque: Terumo™ 8AN1838S1
Edge
Réalisez des procédures aussi indolores que possible avec des aiguilles en acier inox extrêmement tranchantes et fiables. Les aiguilles hypodermiques stériles à usage unique Terumo™ Agani™ sont dotées d’une conception à double biseau unique et sans latex pour un maximum de confort.
  • En polypropylène, acier inox, résine époxy et huile de silicone diméthyle
  • Toutes les aiguilles sont livrées stériles et emballées dans des sachets à décoller individuels inviolables
  • Système à code couleur simple permettant d’identifier facilement les tailles requises
  • À utiliser avec une large gamme de seringues stériles
  • Les aiguilles sont stérilisées avec de l’oxyde d’éthylène à un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6 classe IIa, produit stérile selon MDD 93/42/CEE
  • Marquage CE et sans latex
  • Fournis en boîtes de 100 aiguilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE
Matériau Huile de silicone diméthyl, Résine époxy, Polypropylène, Acier inoxydable
Couleur Rose
Calibre d’aiguille 18 G
Diamètre (métrique) externe 1,2 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 38 mm
Type de produit Aiguille hypodermique stérile à usage unique
Jetable Oui
Quantité 100/boîte
Type de pointe d’aiguille Courte, 17°
À utiliser avec (équipement) Seringues stériles