Learn More
Acide hypophosphoreux, 50 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10336330 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10336330 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10336330 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/2650/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Flacon en plastique PEHD de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
CAS 6303-21-5
Point de fusion -25°C
Point d’ébullition 108°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 30 hPa at 20°C
Quantité 500 mL
Formule moléculaire H3O2P
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD02183592
Synonyme hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Clé InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
Nom IUPAC phosphenous acid
Poids moléculaire (g/mol) 66.00
CID PubChem 22497
ChEBI CHEBI:36363
Poids de la formule 66g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.