Learn More
Acide hypophosphoreux, 50 % (p/p), solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
4 x 500 g
Conditionnement:
2000g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337747 4 x 500 g 2000g
11317747 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014142.57
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6303-21-5 | H{3}O{2}P
L’acide hypophosphoreux est principalement utilisé pour le placage au nickel electroless. Il est impliqué dans la réduction des sels d’arènediazonium. Il sert d’additif dans les réactions d’estérification de Fischer. Il sert aussi d’agent neutralisant, d’antioxydant, de catalyseur dans la polymérisation et la polycondensation et d’agent humidifiant. En outre, il est utilisé dans la formulation de produits pharmaceutiques, la décoloration des polymères, le traitement de l’eau et la récupération de métaux précieux ou non ferreux. De plus, il est utilisé comme agents de blanchiment pour les plastiques, les fibres synthétiques et comme agent de décoloration pour stabiliser les couleurs lors de la fabrication de produits chimiques et de plusieurs plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 6303-21-5
Formule moléculaire H{3}O{2}P
Quantité 4 x 500 g
Synonyme Phosphinic acid