Learn More
Acide hypophosphoreux, 50 % (p/p), solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11327747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014142.36
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
L’acide hypophosphoreux est principalement utilisé pour le placage au nickel electroless. Il est impliqué dans la réduction des sels d’arènediazonium. Il sert d’additif dans les réactions d’estérification de Fischer. Il sert aussi d’agent neutralisant, d’antioxydant, de catalyseur dans la polymérisation et la polycondensation et d’agent humidifiant. En outre, il est utilisé dans la formulation de produits pharmaceutiques, la décoloration des polymères, le traitement de l’eau et la récupération de métaux précieux ou non ferreux. De plus, il est utilisé comme agents de blanchiment pour les plastiques, les fibres synthétiques et comme agent de décoloration pour stabiliser les couleurs lors de la fabrication de produits chimiques et de plusieurs plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
  • Principalement utilisé pour le placage au nickel sans électrolyse.
  • Impliqué dans la réduction des sels d’arènediazonium.
  • Comme additif dans les réactions d’estérification de Fischer.
  • Sert d’agent neutralisant, d’antioxydant, de catalyseur dans la polymérisation et la polycondensation et d’agent humidifiant.
  • Utilisé dans la formulation de produits pharmaceutiques, la décoloration des polymères, le traitement de l’eau et la récupération de métaux précieux ou non ferreux.
  • Utilisé comme agents de blanchiment pour les plastiques, les fibres synthétiques et comme agent de décoloration ; utilisé également pour stabiliser les couleurs lors de la fabrication de produits chimiques et de plusieurs plastiques
Incompatible avec les oxydants forts, l’oxyde mercurique, le nitrate de mercure(II), les métaux et les bases fortes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypophosphorous acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 50% w/w aqueous solution
CAS 6303-21-5
Densité 1,225
Odeur Âcre
Tension de vapeur 23 hPa (17 mm Hg)
Quantité 500 g
Formule moléculaire H3O2P
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD02183592
Numéro UN UN3264
Synonyme hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Informations sur la solubilité Miscible à l’eau, l’alcool et l’éther.
Clé InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
Nom IUPAC acide phosphinique
Poids moléculaire (g/mol) 66.00
CID PubChem 22497
ChEBI CHEBI:36363
Poids de la formule 66.00