Learn More
Acide hypophosphoreux, solution à 50 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10680839 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10680839 500 ml 500mL
10761974 5 L 5L
10274252 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10680839 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201005001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    109.65€ / 500mL
    Économisez 22.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6303-21-5
Formule moléculaire H3O2P
Poids moléculaire (g/mol) 66.00
Numéro MDL MFCD02183592
Clé InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide phosphinique
SMILES O[PH2]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypophosphorous acid
Point de fusion -25,0°C
Point d’ébullition 108,0°C (1013,0 hPa)
Densité 1,2700 g/ml
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1,2700
Quantité 500 ml
Merck Index 15, 4907
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons
Poids de la formule 66.00
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.