Learn More
Hypophosphorous Acid Solution, Honeywell
Code produit 15621970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15621970 100 mL 100mL
15661970 500 mL 500mL
15631970 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15621970 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 214906100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6303-21-5
Formule moléculaire H3O2P
Poids moléculaire (g/mol) 66.00
Numéro MDL MFCD02183592
Clé InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
CID PubChem 22497
ChEBI CHEBI:36363
Nom IUPAC acide phosphinique
SMILES O[PH2]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypophosphorous Acid Solution
Concentration 50wt. % in H2O
Densité 1.206g/mL at 25°C
Tension de vapeur 17mmHg (20°C)
Quantité 100 mL
Formule linéaire H3PO2
Numéro UN 3264
Poids de la formule 66g/mol
Pourcentage de pureté 50% (wt. in H2O)