Learn More
STEMCELL Technologies HypoThermosol™ FRS
Click to view available options
Quantité:
100 ml
16 x 10 ml
Flacon de 500 ml
Poche de 500 ml
Conditionnement:
16 pièces
Description
- HypoThermosol™ FRS is an optimized hypothermic (2 - 8°C) preservation medium that enables improved and extended preservation of cells, tissues, and organs
- HypoThermosol™ FRS is uniquely formulated to address the molecular-biological response of cells during the hypothermic preservation process
- HypoThermosol™ FRS includes key ions at concentrations that balance the intracellular state at hypothermic temperatures
- Additional components include pH buffers, energy substrates, free radical scavengers, and osmotic/oncotic stabilizers
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Other; Pluripotent Stem Cells |
| À utiliser avec (application) | Cryoconservation |
| Quantité | Poche de 500 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.