Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ ADVANCE™, granulométrie de 5 μm
Code produit. p-3138010 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11592831
Marque: Thermo Scientific™ 21005054630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne C8 spécialisée pour séparer les composés présentant une mauvaise forme de pic avec les phases greffées alkyles traditionnelles.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ associent les performances exceptionnelles de notre silice HyPURITY 190 Å à une chimie en phase inverse C8. Ce conditionnement spécialisé avec marquage polaire intégré est bien adapté aux applications LC/MS. Le groupe polaire protège les silanols de surface contre l’interaction avec les analytes polaires et offre une sélectivité alternative avec d’excellentes performances pour les composés présentant une mauvaise forme de pic avec les phases liées à l’alkyle traditionnelles telles que C18.
Les colonnes HPLC HyPURITY ADVANCE offrent :
  • Une phase stationnaire polaire intégrée pour une sélectivité alternative
  • Idéales pour des analyses rapides à haut débit
  • Stabilité aqueuse améliorée
  • Forme de pic exceptionnelle pour les acides, les bases et les chélateurs
  • Tailles de particules de 3 µm et 5 µm disponibles dans une large gamme de géométries de colonne
  • Compatibles avec la LC / MS en raison d’un bleeding exceptionnellement faible
  • Parfaitement adaptées à une grande variété d’applications pharmaceutiques
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Granulométrie 5 μm
Porosité 180 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 9 %
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse