Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ AQUASTAR™, granulométrie de 3 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Colonnes avec ‟end-capping” polaire pour une sélectivité alternative.
Colonnes avec end-capping polaire pour une sélectivité alternative.
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 190 Å |
| Surface spécifique | 200 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Afficher plus |