Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC pour phase inverse HyPURITY™ Aquastar™ C18, 8 μm, 10 mm x 250 mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des résultats de haute qualité pour vos nouveaux besoins de purification grâce aux colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar à end-capping polaire, pour une sélectivité alternative.
Colonnes HPLC haute performance pour une grande variété d’applications
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure.
- Idéales pour une stabilité aqueuse et une rétention polaire optimales.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 4300 psi (300 bars) |
| Granulométrie | 8 μm |
| pH | 2 à 7,5 |
| Porosité | 190 Å |
| Surface spécifique | 200 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus |