Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 9 |
| Porosité | 190 Å |
| Surface spécifique | 200 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 13% |
| Afficher plus |