Description
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité tendance à trois composants avec fonctionnalités innovantes
- Comprend une monture supplémentaire pour un plus grand confort et un maintien sûr pour le porteur
- Le revêtement des verres Uvex Supravision Excellence offre une protection anti-buée permanente à l’intérieur et une résistance aux produits chimiques et éraflures à l’extérieur
- Sans métal
- Couleur de la monture : anthracite / bleu
- Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
- Protection UV400 fiable
Caractéristiques de confort
- La combinaison d’un rembourrage doux autour du front et des branches ergonomiques et molles au niveau des oreilles garantissent un maintien confortable et sûr sans créer de points de pression
- Les bras latéraux réglables à plusieurs niveaux permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon ajustement sur n’importe quelle forme de tête ou de visage
- Le pont de nez nez souple et réglable permet d’ajuster les lunettes au porteur et garantit un ajustement confortable, antidérapant et sans pression
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Couleur | Anthracite, bleu |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Afficher plus |