Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Les fonctionnalités sophistiquées assurent un confort supérieur, même pendant de longues périodes d’utilisation.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité avec pont nasal souple et flexible
- Comprend une monture supplémentaire pour un confort encore plus grand et un maintien sûr
- Le revêtement des verres Uvex Supravision Excellence offre une protection anti-buée permanente à l’intérieur et une résistance aux produits chimiques et éraflures à l’extérieur
- Sans métal
- Couleur de la monture : anthracite, bleu
- Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
- Protection UV400 fiable
Caractéristiques de confort
- Pont nasal souple et flexible offrant un confort maximal pour l’utilisateur et un maintien antidérapant
- La protection oculaire X-tended protège contre la poussière, la saleté et les particules en suspension
- La protection latérale X-tended offre une meilleure protection sans restreindre la vision périphérique
- L’inclinaison à 3 positions permet aux porteurs un maintien confortable
- La technologie de branches latérales x-twist extensible offre un réglage flexible et pratique sur toutes les formes de tête
- Branches souples pour un ajustement sans pression et antidérapant
Tekniske data
Tekniske data
| Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Couleur | Anthracite, bleu |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?