Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-5
Code produit 17707689 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Conditionnement
17707689 Antibuée 1 pièce
17787679 Antirayures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17707689 Fournisseur uvex Code fournisseur 9183415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.19€
    16.20€ / 1 pièces
    Économisez 3.99€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Une protection fiable grâce à une conception moderne et innovante : dotées de la protection oculaire et de la protection latérale x-tended, les Uvex i-5 peuvent être utilisées pour protéger les yeux dans de nombreuses situations.
Les fonctionnalités sophistiquées assurent un confort supérieur, même pendant de longues périodes d’utilisation.
Caractéristiques générales
  • Lunettes de sécurité haut de gamme et sportives offrant une large gamme de fonctionnalités et d’options de personnalisation
  • Lentille robuste en polycarbonate avec une efficacité éprouvée uvex technologie de revêtement supravision
  • La monture supplémentaire en option offre une meilleure protection contre les particules, la poussière et la saleté
  • Sans métal
  • Couleur de la monture : anthracite, bleu
  • Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
  • Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400  nm
Caractéristiques de confort
  • Écran oculaire étendu en X : La technologie de cadre souple enveloppe le front et offre une protection contre la pénétration des particules.
  • La protection latérale X-tended offre une protection latérale supplémentaire
  • Monture ergonomique avec branches latérales réglables à plusieurs niveaux permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon maintien sur n’importe quelle forme de tête ou de visage
  • Branches souples pour une tenue confortable et sûre sans créer de points de pression
  • Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Supravision ETC
Revêtement de la lentille Antibuée
Couleur Anthracite, bleu
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 170
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon