Description
Les fonctionnalités sophistiquées assurent un confort supérieur, même pendant de longues périodes d’utilisation.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité haut de gamme et sportives offrant une large gamme de fonctionnalités et d’options de personnalisation
- Lentille robuste en polycarbonate avec une efficacité éprouvée uvex technologie de revêtement supravision
- La monture supplémentaire en option offre une meilleure protection contre les particules, la poussière et la saleté
- Sans métal
- Couleur de la monture : anthracite, bleu
- Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
Caractéristiques de confort
- Écran oculaire étendu en X : La technologie de cadre souple enveloppe le front et offre une protection contre la pénétration des particules.
- La protection latérale X-tended offre une protection latérale supplémentaire
- Monture ergonomique avec branches latérales réglables à plusieurs niveaux permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon maintien sur n’importe quelle forme de tête ou de visage
- Branches souples pour une tenue confortable et sûre sans créer de points de pression
- Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Couleur | Anthracite, bleu |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Afficher plus |