Learn More
Molecular Probes™ Kit de potentiel de membrane bactérienne BacLight™
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit de potentiel de membrane bactérienne BacLight™ contient le colorant indicateur de potentiel de membrane fluorescent, DiOC2(3), ainsi qu’un ionophore protonique (CCCP) et un tampon prémélangé. Le DiOC2(3) à de faibles concentrations présente une fluorescence verte dans toutes les cellules bactériennes, mais devient plus concentré dans les cellules saines qui maintiennent un potentiel de membrane, ce qui provoque une association automatique du colorant et le passage au rouge de l’émission par fluorescence. Les populations bactériennes fluorescentes rouges et vertes sont facilement distinguées à l’aide d’un cytomètre en flux. Le CCCP est inclus dans le kit pour être utilisé comme contrôle, car il éradique le gradient de proton, éliminant ainsi le potentiel de membrane bactérienne.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient du DiOC2(3) (1,2 ml de solution 3 mM en DMSO), du CCCP (300 μl de solution 500 μM en DMSO) et du PBS (200 ml). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage du potentiel membranaire |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de potentiel de membrane bactérienne |
| Type de colorant | Sondes de potentiel de membrane |
| Emission | 482 / 497 |
| Format | Tube(s) |
| Gamme de produits | BacLight |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |