Learn More
Invitrogen™ BacLight™ Red Bacterial Stain
Code produit. 11534187
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μg
Conditionnement:
1000µg
Code produit. 11534187
Marque: Invitrogen™ B35001
Coloration bactérienne BacLight™ Red
Les colorations bactériennes BacLight Green (réf. B-35000) et BacLight Red (réf. B-35001) sont des réactifs de marquage fluorescents pour la détection et la surveillance des bactéries. Ces deux colorants ne sont pas des colorants acides nucléiques. Les bactéries colorées avec les colorations bactériennes BacLight Green et BacLight Red présentent une fluorescence rouge et vert vif (absorption / émission de respectivement environ 480 / 516 et environ 581 / 644 nm), et peuvent être résolues à l’aide des canaux cytométriques à flux approprié ou des filtres de microscopie à fluorescence. Les colorations bactériennes BacLight sont compatibles avec les méthodes de fixation du formaldéhyde ou de l’alcool.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Bactéries
Contenu et stockage Contient 20 flacons de coloration bactérienne BacLight™ Red (50 ug par flacon).
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux
Type de produit Coloration bactérienne
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 488
Forme Solide
Format Tube(s), lame(s)
Gamme de produits BacLight
Quantité 20 x 50 μg
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)