Learn More
Thermo Scientific™ Milieu en plaques de gélose sélectif Burkholderia cepacia (USP 60) 60 mm
Click to view available options
:
Plaque de 60 mm
Description
Le milieu en plaques de gélose sélectif Burkholderia cepacia (USP 60) de 60 mm est recommandé pour les procédures qualitatives d’isolement sélectif et différentiel du complexe B. cepacia dans les systèmes d’eau purifiée utilisés dans la fabrication de produits finis pour l’inhalation de préparations aqueuses non stériles pour l’usage oral, oromucosal, cutané ou nasal.
Le milieu de gélose en plaques sélectif Burkholderia cepacia (USP 60) de 60 mm est recommandé pour les procédures qualitatives du complexe B. cepacia pour les tests de filtration d’eau. Détectez en toute confiance la présence de B. cepacia en médecine non stérile avec un flux de travail complet pour les exigences de la norme USP 60 qui répondent à toutes les réglementations.
- Formulation conforme selon la norme USP 60
- Qualité testée pour répondre spécifiquement à la norme USP 60 pour les clients de l’industrie pharmaceutique
- Partie d’un flux de travaux complet comprenant DCM et QCO
Specifications
Specifications
| Description | Gélose au sel Burkholderia cepacia (USP60) (60 mm) 10/boîte |
| Format | Boîte de Pétri de 60 mm |
| Type de produit | Plaques de gélose |
| À utiliser avec (application) | Analyse pharmaceutique de l’eau purifiée utilisée dans la fabrication non stérile. |
| Quantité | 10/boîte |
| État réglementaire | Utilisation en laboratoire uniquement |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction