Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15935091
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 ml
40 ml
60 mL
Gamme de produits:
EP
I-Chem
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Nbre par carton:
72/Carton
Conditionnement:
1 pièce
72 pièces
Code produit. 15935091
Marque: Thermo Scientific™ 33920A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils, optimisés avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage.
Les flacons VOA ambrés Thermo Scientific™ avec septa de 0,125 po sont disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement, dans les tailles 20, 40 ou 60 ml.Optimisé avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage sans piéger d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Caractéristiques :
  • Flacon ambré pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • La couleur ambrée protège les analytes photosensibles des dégradations
  • Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
  • Choisissez entre 20 ml, 40 ml et 60 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
  • Choix de septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour un remplacement facile
  • Conception directement compatible avec l’automatisation
  • Bouchons fixés aux flacons
Inclut :
Flacons certifiés :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant un septum non fixé) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour votre propre procédure de nettoyage et de certification en interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon EP ambré 20 ml 0,125 po, septum greffé non traité
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 20 ml
Septum 0.125 in. bonded septum
Hauteur (impériale) 2,25 in
Niveau Non traitées
Nbre par carton 72/Carton
Bouchon de rechange NA
Volume (impérial) 200 ml (0,5 oz)
Volume (impériale) jusqu’au rebord 0,8 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 23,5 ml
Gamme de produits EP
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon avec septum lié
Hauteur (métrique) 57 mm
Quantité 72 boîtes
Épaisseur (métrique) 3,17 mm
Certifications/Conformité Aucun
Type Flacon
Taille du bouchon 24 / 414
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.