Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse-II E. coli
32.70€ - 53.10€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Description | Incolore |
Format | Liquide |
Type de produit | Cell Lysis Reagent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434949
|
Thermo Scientific™
J62613.AK |
250mL | N/A | ||||||
15444949
|
Thermo Scientific™
J62613.AP |
500 ml |
53.10€
500mL |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Température ambiante | |
Incolore | |
Liquide | |
Cell Lysis Reagent |