Learn More
Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™†
Code produit. p-4395390
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de produit:
KWIK-STIK
Quantité:
2/paquet
Code produit. 11926595
Marque: Microbiologics 0323P
For culture purposes and QC applications
KWIK-STIK™
  • Clever design and accurate, repeatable results
  • Each device features a single Enterobacter cloacae subsp. cloacae strain in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
  • For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
  • Available in packs of 2 or 6
KWIK-STIK™ Plus
  • Five self-contained KWIK-STIK units with microorganism limited to two passages from reference culture
  • LYFO DISK™
    • The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a singleEnterobacter cloacae subsp. cloacae strain
    • Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
    • Available in a re-sealable vial containing 6 pellets
    • ATCC™ 13047™†
    †The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
    Spécification
    ATCC® 13047™*
    Niveau de sécurité biologique 1
    Certifications/Conformité CE, online certificate of analysis
    Contenu et stockage 2°C à 8°C
    Forme Lyophilized Pellet
    Type de milieu Kwik-stik™
    Type de produit KWIK-STIK
    À utiliser avec (application) Culture purpose and QC application
    Quantité 2/paquet
    Espèces Enterobacter cloacae subsp. cloacae
    Correction du contenu d'un produit
    Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.