Description
Uvex i-range est notre nouvelle gamme flexible de lunettes de protection 3-en-1 avec le produit adapté à de nombreux risques ou environnements de travail. La variante Uvex i-range planet fixe également une référence en termes de durabilité : nous utilisons des matériaux recyclés et biosourcés pour nos lunettes de sécurité innovantes dans le cadre d’une production respectueuse de l’environnement et d’économie de ressources. Les propriétés de nos lunettes de sécurité (par exemple, résistance mécanique, protection UV, conception et confort) ne sont en aucun cas affectées. Uvex i-range planet est flexible et contribue efficacement à la protection de l’environnement – fidèle à notre devise : protéger la planète.
Caractéristiques générales
- Gamme de lunettes de protection versatile 3-en-1, qui permet un choix flexible pour de nombreuses applications
- Conception avec larges verres plats pour un champ de vision illimité
- Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision – verre anti-buée et anti-rayures
- Produit de façon durable par l’utilisation de matériaux recyclés et bio-sourcés
- Sans métal
- Couleur de la monture : anthracite ; bandeau : anthracite, turquoise
- Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 34 B CE – 2C-1.2 W1 BKN CE
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
- Meilleure résistance mécanique – marquage B (120 m/s)
Caractéristiques de confort
- La protection latérale X-tended offre une protection latérale supplémentaire
- Support facial souple et flexible qui s’adapte au porteur pour une protection et un confort optimaux, protège également contre les liquides et les poussières grossières (marquage 3 et 4)
- Bandeau réglable individuellement pour une tenue parfaite et sécurisée
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes antibuée |
| Couleur de la monture | Anthracite, vert émeraude |
| Matériau du bandeau | Matériaux recyclés, Textile |
| Comprend | Joint facial flexible et souple ainsi que bandeau |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |