Learn More
uvex Lunettes i-guard
Code produit 17757669 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
17757669 Gris 1 pièce
17727669 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17757669 Fournisseur uvex Code fournisseur 9143282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    19.50€ / 1 pièces
    Économisez 0.50€
    2% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Le Uvex i-guard fait partie du nouveau Uvex i-range – la gamme innovante de lunettes de sécurité flexibles 3 en 1 avec des produits adaptés à presque tous les risques ou environnements de travail.
  • Membre de uvex i-range - gamme de lunettes de sécurité 3 en 1 polyvalentes – permet d'adapter les lunettes de protection aux risques professionnels.
  • Les larges verres plats offrent un champ de vision illimité
  • La protection latérale en forme de X offre une défense supplémentaire contre les dangers
  • Le joint facial flexible et souple s’adapte à l’utilisateur, offrant à la fois protection et confort. Il protège également contre les gouttelettes ou les éclaboussures de liquides et les grosses particules de poussière (marquages 3 et 4)
  • Les bras latéraux avec plusieurs points d’inclinaison permettent un haut niveau d’individualisation pour assurer un bon ajustement à toutes les formes faciales et largeurs de tête
  • Les bras latéraux ergonomiques offrent un ajustement sûr sans pression
  • Verre en polycarbonate robuste avec ’la technologie de revêtement Supravision éprouvée d'uvex – lentilles permanentes antibuée et résistantes aux rayures
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
  • Sans métal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Couleur Anthracite, citron vert
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 170
Teinte de la lentille Gris
Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon