Learn More
uvex Lunettes i-guard+
Code produit 17767669 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
17767669 Gris 1 pièce
17737669 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17767669 Fournisseur uvex Code fournisseur 9143283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    21.62€ / 1 pièces
    Économisez 0.38€
    1% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Le Uvex i-guard+ fait partie de notre nouveau Uvex i-range – la gamme innovante de lunettes de sécurité flexibles 3 en 1 avec des produits adaptés à presque tous les risques ou environnements de travail.
  • Membre de uvex i-range - gamme de lunettes de sécurité 3 en 1 polyvalentes – permet d'adapter les lunettes de protection aux risques professionnels.
  • Les larges verres plats offrent un champ de vision illimité
  • La protection latérale en forme de X offre une défense supplémentaire contre les dangers
  • Le joint facial flexible et souple s’adapte à l’utilisateur, offrant à la fois protection et confort. Il protège également contre les gouttelettes ou les éclaboussures de liquides et les grosses particules de poussière (marquages 3 et 4)
  • Protection accrue contre les chocs – marquages BT
  • Verre robuste en polycarbonate doté de la technologie de revêtement Supravision éprouvée d'uvex – lentilles permanentes antibuée et résistantes aux rayures
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
  • Sans métal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Couleur Anthracite, citron vert
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 170
Teinte de la lentille Gris
Type de produit Lunettes antibuée
Matériau du bandeau Textile
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon