Description
- Membre de uvex i-range - gamme de lunettes de sécurité 3 en 1 polyvalentes – permet d'adapter les lunettes de protection aux risques professionnels.
- Les larges verres plats offrent un champ de vision illimité
- La protection latérale en forme de X offre une défense supplémentaire contre les dangers
- Les bras latéraux avec plusieurs points d’inclinaison permettent un haut niveau d’individualisation pour assurer un bon ajustement à toutes les formes faciales et largeurs de tête
- Les bras latéraux ergonomiques offrent un ajustement sûr sans pression
- Verre robuste en polycarbonate doté de la technologie de revêtement Supravision éprouvée d'uvex – lentilles permanentes antibuée et résistantes aux rayures
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
- Sans métal
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Couleur | Anthracite, bleu |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Protection UV | UV400 |
| Afficher plus |